Ameisensäure

Lieferant: Roth Carl
Gefahr

Synonyme: Aminic Acid, Methanoic acid

4724.1 4724.2
ROTH4724.1EA 0 EUR
ROTH4724.1 ROTH4724.2
Ameisensäure
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molekulargewicht: 46.03 g/mol
Siedepunkt: 100…101 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8.2…8.4 °C
Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 48
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN-Nummer: 1779
ADR: 8 II
REACH-Nummer: 01-2119491174-37
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR