Capronsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A13789.0F A13789.AE A13789.AP
A13789.0FEA 156 EUR
A13789.0F A13789.AE A13789.AP
Capronsäure ≥98%
Capronsäure
Purity: 98+% CAS No.: 142-62-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 104°(219°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.929 Refractive Index: 1.4165 Appearance: Pale yellow Melting Point: -4° Boiling Point: 202-203° Beilstein Reference: 773837 Merck Reference: 14,1759 UN No.: 2829 MDL No.: MFCD00004421
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 202…203 °C
Schmelzpunkt: –4 °C
Dichte: 0,929
Flammpunkt: 104 °C (219 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004421
CAS-Nummer: 142-62-1
EINECS: 205-550-7
UN-Nummer: 2829
ADR: 8,III
Merck Index: 14,1759