Heptansäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Heptylic acid, Enanthic acid
164170010 164172500 164170025
ACRO164170010EA 71.4 EUR
ACRO164170010 ACRO164172500 ACRO164170025
Heptansäure 98%
Heptansäure
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 223…223.4 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –10.5 °C
Dichte: 0.91 g/cm³
Flammpunkt: >112 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004426
CAS-Nummer: 111-14-8
EINECS: 203-838-7
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04680
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4250 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %