Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
84528.290EA 36 EUR
84528.290 84528.360 84528.460
Essigsäure (Eisessig) ≥98%, TECHNICAL
Essigsäure
Formel: H₃CCOOH
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 17 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 38,5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036152
CAS-Nummer: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN-Nummer: 2789
ADR: 8 (3),II
REACH-Nummer: 01-2119475328-30
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ecdb21d8177dd197c843d4b5187410fee102541&vid=6c26d1716b942e60cb8b3ec0f91e6623fed5b3db&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %