Methylacetat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
3730.1 3730.2
ROTH3730.1EA 42.2 EUR
ROTH3730.1 ROTH3730.2
Methylacetat
Methylacetat
Formel: C₃H₆O₂
Siedepunkt: 56,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0,938 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –13 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008711
CAS-Nummer: 79-20-9
EINECS: 201-185-2
UN-Nummer: 1231
ADR: 3,II
Merck Index: 13,06038