Ethylacetat ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetic acid ethyl ester
Filtriert über 0,2 µm-Filter. Unter Stickstoff abgefüllt.
83621.320EA
178
EUR
83621.320
83621.290
83621.9010
83621.9030
Ethylacetat ≥99,8%, HiPerSolv CHROMANORM® für die HPLC
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molekulargewicht: 88.11 g/mol Siedepunkt: 77.1 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –83 °C Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN-Nummer: 1173 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Acidity | Max. 0.0005 meq/g |
Alkalinity | Max. 0.0002 meq/g |
Evaporation residue | Max. 5 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Absorbance (260 nm) | Max. 0.15 |
Absorbance (270 nm) | Max. 0.05 |
Absorbance (300 nm) | Max. 0.02 |
Transmittance (260 nm) | Min. 70 % |
Transmittance (270 nm) | Min. 90 % |
Transmittance (300 nm) | Min. 96 % |