Ethylacetat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Lieferant: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Gefahr
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
1.00864.1000EA 81.9 EUR
1.00864.1000 1.00864.2500 1.00864.6010 1.00864.6025 1.00864.9181
Ethylacetat, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, NF, SAFC®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0,902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN-Nummer: 1173
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM