Ethylacetat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Gefahr
Synonyme: Acetic acid ethyl ester
8037.1000EA 55.7 EUR
8037.1000 8037.2500 8037.9025 8037.5000
Ethylacetat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Ethylacetat
Formel: CH₃COOC₂H₅
Siedepunkt: 77.1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –83 °C
Dichte: 0.902 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009171
CAS-Nummer: 141-78-6
EINECS: 205-500-4
UN-Nummer: 1173
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119475103-46
Merck Index: 13,03792
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=226aecffe42ffab125597552eff0ef7f88ef9983&vid=f5707ce0faee09ca10700419252c5841e0fbc01a&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Exceeds ACS Specifications
Assay (by GC) min. 99.5 %
Color (APHA) max. 10
Residue after Evaporation max. 0.003 %
Substances Darkened by H2SO4 passes test
Titrable Acid (meq/g) max. 0.0009
Water (H2O) max. 0.2 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1