Ethylacetat, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Acetic acid ethyl ester
326901000
326900025
326900010
326901000.EA
60.4
EUR
326901000.
326900025.
326900010.
Ethylacetat, extra trocken 99.9%, AcroSeal®
Ethylacetat
Formel:
CH₃COOC₂H₅ Molekulargewicht: 88.11 g/mol Siedepunkt: 75…78 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –83.5 °C Dichte: 0.902 g/cm³ Flammpunkt: –4 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009171 CAS-Nummer: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 UN-Nummer: 1173 ADR: 3 II REACH-Nummer: 01-2119475103-46 Merck Index: 13,03792 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.005 % (Coulometric) |
GC | ≥99.85 % |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |