Isopropylacetat ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
45960-1L 45960-250ML
45960-1LEA 97.18 EUR
45960-1L 45960-250ML
Isopropylacetat ≥99,5% (durch GC), Puriss. p.a., Riedel-de Haën™
Isopropylacetat
Beilstein Number: 1740761
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 85 °C
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,8662 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 2,2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN-Nummer: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
assay (GC) Min. 99 %
measurement uncertainty effective %
identity (NMR) complying
refractive index (n 25/D) 1.38 - 1.39
water (Karl Fischer) Max. 0.5 %
Aluminium (Al) Max. 0.5 ppm
Barium (Ba) Max. 0.1 ppm
Bismuth (Bi) Max. 0.1 ppm
Calcium (Ca) Max. 0.5 ppm
Cadmium (Cd) Max. 0.05 ppm
Cobalt (Co) Max. 0.02 ppm
Chromium (Cr) Max. 0.02 ppm
Copper (Cu) Max. 0.02 ppm
Iron (Fe) Max. 0.1 ppm
Potassium (K) Max. 0.5 ppm
Lithium (Li) Max. 0.1 ppm
Magnesium (Mg) Max. 0.1 ppm
Manganese (Mn) Max. 0.02 ppm
Molybdenum (Mo) Max. 0.1 ppm
Sodium (Na) Max. 0.5 ppm
Nickel (Ni) Max. 0.02 ppm
Lead (Pb) Max. 0.1 ppm
Strontium (Sr) Max. 0.1 ppm
Zinc (Zn) Max. 0.1 ppm
Autoignition Temperature 894 °F