Isopropylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9170
8.20560.0100EA 32.8 EUR
8.20560.0100 8.20560.1000 8.20560.2500 8.20560.9170
Isopropylacetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Isopropylacetat
Formel: C₅H₁₀O₂
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,8732 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008877
CAS-Nummer: 108-21-4
EINECS: 203-561-1
UN-Nummer: 1220
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05225
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 31 g/l (20 °C)
Melting Point -73 °C
Molar Mass 102.13 g/mol
Boiling Point 88 - 90 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 61 hPa (20 °C)
Flash Point 1.8 - 8 %(V)
Refractive Index 4 °C
Density 0.87 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 460 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid