tert-Butylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,1-Dimethylethyl acetate
L08855.18 L08855.30 L08855.0B
L08855.18EA 29.3 EUR
L08855.18 L08855.30 L08855.0B
tert-Butylacetat ≥99%
tert-Butylacetat
Purity: 99% CAS No.: 540-88-5 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.3865 Melting Point: -62° Boiling Point: 94-96° Beilstein Reference: 1699506 Merck Reference: 14,1537 UN No.: 1123 MDL No.: MFCD00008807
Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 94…96 °C
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0.863
Flammpunkt: 4 °C (39 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008807
CAS-Nummer: 540-88-5
EINECS: 208-760-7
UN-Nummer: 1123
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1537