Isoamylacetat
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
7341.1 7341.2
ROTH7341.1EA 0 EUR
ROTH7341.1 ROTH7341.2
Isoamylacetat
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 142 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0.87 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 25 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN-Nummer: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125