Isoamylacetat 99+%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Isopentyl acetate, Acetic acid isoamyl ester
150660010 150662500 150660025
ACRO150660010EA 66.4 EUR
ACRO150660010 ACRO150662500 ACRO150660025
Isoamylacetat 99+%, rein
Isoamylacetat
Formel: C₇H₁₄O₂
Siedepunkt: 142 °C (756 mmHg)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0.874 g/cm³
Flammpunkt: 25 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008946
CAS-Nummer: 123-92-2
UN-Nummer: 1104
ADR: 3,III
Merck Index: 12,05125
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3990 to 1.4030 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %
Acid value ≤2 mg KOH/g