Isobutylacetat ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Methylpropyl acetate

A14892.0F A14892.AK A14892.AP
A14892.0FEA 82.4 EUR
A14892.0F A14892.AK A14892.AP
Isobutylacetat ≥98%
Isobutylacetat

Purity: 98% CAS No.: 110-19-0 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 18°(64°F) Physical Form: Liquid Density: 0.870 Refractive Index: 1.3895 Odour: Fruit-like Melting Point: -99° Boiling Point: 116-117° Beilstein Reference: 1741909 Merck Reference: 14,5130 UN No.: 1213 MDL No.: MFCD00008932

Formel: C₆H₁₂O₂
Siedepunkt: 116…117 °C
Schmelzpunkt: –99 °C
Dichte: 0.870
Flammpunkt: 18 °C (64 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008932
CAS-Nummer: 110-19-0
EINECS: 203-745-1
UN-Nummer: 1213
ADR: 3,II
Merck Index: 14,5130

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR