3,5-Heptandion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A18165.06 A18165.14
A18165.06EA 76.1 EUR
A18165.06 A18165.14
3,5-Heptandion ≥98%
3,5-Heptandion
Formel: C₇H₁₂O₂
Siedepunkt: 175…177 °C
Dichte: 0.8
Flammpunkt: 57 °C (134 °F)
MDL Number: MFCD00015186
CAS-Nummer: 7424-54-6
UN-Nummer: 1224
ADR: 3,III