Acetylaceton ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: ACAC, 2,4-Pentanedione
A14117.AE A14117.0F A14117.AP
A14117.AEEA 31 EUR
A14117.AE A14117.0F A14117.AP
Acetylaceton ≥99%
Acetylaceton
Purity: 99% CAS No.: 123-54-6 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 34°(93°F) Physical Form: Clear liquid Density: 0.973 Refractive Index: 1.4520 Appearance: Colourless Melting Point: -23° Boiling Point: 140-141° Beilstein Reference: 741937 Merck Reference: 14,81 UN No.: 2310 MDL No.: MFCD00008787
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
Siedepunkt: 140…141 °C
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0.973
Flammpunkt: 34 °C (93 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN-Nummer: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 14,81
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM