Acetylaceton 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: ACAC, 2,4-Pentanedione
129960050 129962500 129960010 129960025 129960100
129960050.EA 28.6 EUR
129960050. 129962500. 129960010. 129960025. 129960100.
Acetylaceton 99+%
Acetylaceton
Formel: CH₃COCH₂COCH₃
Siedepunkt: 133…135 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –23 °C
Dichte: 0.975 g/cm³
Flammpunkt: 35.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008787
CAS-Nummer: 123-54-6
EINECS: 204-634-0
UN-Nummer: 2310
ADR: 3,III
Merck Index: 13,00083
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c85a64bf9c7997e9ab03e421a93e7c71e57b8a3&vid=134ed3029693deef3759692be256c57b3a58b087&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤50 APHA
Specific gravity (20°C) 0.972 to 0.978
Acidity (CH3COOH) ≤0.2 %