2,4-Nonandion ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
L01151.06
L01151.14
L01151.06EA
119
EUR
L01151.06
L01151.14
2,4-Nonandion ≥98%
2,4-Nonandion
Formel:
C₉H₁₆O₂ Siedepunkt: 100…103 °C (19 mmHg) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00015276 CAS-Nummer: 6175-23-1 EINECS: 228-219-9 |