Aceton, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
90872-10ML-F 90872-5ML-F
90872-10ML-FEA 307 EUR
90872-10ML-F 90872-5ML-F
Aceton, Supelco®
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Molekulargewicht: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2
Schmelzpunkt: –95.4 °C
Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN-Nummer: 1090
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ffd63f2c762ab27d09700d680bfa3a594ad0786&vid=8e311364262fce69c25e7ed63a9c0b8106150cd7&prid=web&clid=SAPDAM