Aceton ≥99,5% (durch GC) zur Synthese
Lieferant: Roth Carl
Gefahr
Synonyme: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
5025.3 5025.1 5025.2 5025.4 5025.5 5025.6
ROTH5025.3EA 0 EUR
ROTH5025.3 ROTH5025.1 ROTH5025.2 ROTH5025.4 ROTH5025.5 ROTH5025.6
Aceton ≥99,5% (durch GC) zur Synthese
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Molekulargewicht: 58.08 g/mol
Siedepunkt: 56.2
Schmelzpunkt: –95.4 °C
Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN-Nummer: 1090
ADR: 3 II
REACH-Nummer: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance clear, colourless liquid
Assay (GC) ≥99,5 %
Density (20 °C) 0,788-0,793 g/cm³
Water (KF) ≤0,3 %
Refractive index (20 °C) 1,358-1,360