Wägeschiffchen
Lieferant: Brand
155540 155542 155544 155546 155548 155550
BRND155540EA 37.2 EUR
BRND155540 BRND155542 BRND155544 BRND155546 BRND155548 BRND155550
Wägeschiffchen
Schiffchen Wägeschiffchen
Polystyrol, schlagfest, antistatisch.
  • Leichtes und flaches Design
  • Wandstärke ca. 0,2 mm
Zertifizierungen:
Zubehörinformationen:
Bestellinformation:
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten