Aceton, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
8142.1000EA
58.79
EUR
8142.1000
8142.2500
Aceton, BAKER ANALYZED® HPLC für die HPLC, J.T.Baker®
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Siedepunkt: 56,2 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –95,4 °C Dichte: 0,792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN-Nummer: 1090 ADR: 3,II REACH-Nummer: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Assay (by GC) (corrected for water) | min. 99.7 % |
Aldehyde (as HCHO) | max. 0.002 % |
Color (APHA) | max. 10 |
Isopropyl Alcohol | max. 0.05 % |
Methanol (CH3OH) | max. 0.05 % |
Residue after Evaporation | max. 2 ppm |
Solubility in Water | passes test |
Substances Reducing KMnO4 | passes test |
Titrable Acid (meq/g) | max. 0.0003 |
Titrable Base (meq/g) | max. 0.0006 |
Water (H2O) | max. 0.2 % |
Ultraviolet Absorbance (1.00-cm path vs water): | |
at 330 nm | max. 1.00 |
at 340 nm | max. 0.10 |
at 350 nm | max. 0.01 |
at 400 nm | max. 0.01 |
UV Cut-off, nm | max. 330 |