Buckets with Snap-on Lids
Lieferant: JOKEY PLASTIK
101438/101425 102604/102842 101366/101570 105021/102842
216-0792EA 143 EUR
216-0792 216-0793 216-0791 216-0794
Buckets with Snap-on Lids
Eimer
PP, lichtundurchlässig weiß.
  • Beständig gegenüber chemischen Produkten
  • Stapelbar und stabil, mit Tragegriff aus Kunststoff
  • Ohne Deckel aseptisch
Diese Eimer für Transport und Lieferungen sind für den Einmal-Gebrauch konzipiert und können recycelt werden. Reinigung und lästiges Umfüllen werden dadurch vermieden. Manipulationssicherer gerader Deckel mit Rand.