Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND® PURprotect
Lieferant: Brand
36549 36548 36550 36551 36552 36553
612-3644EA 71.7 EUR
612-3644 612-3643 612-3645 612-3647 612-3648 612-3649
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND® PURprotect
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, PUR-Kunststoffbeschichtet, mit PP-Stopfen.
  • Justiert auf 'In', inkl. Chargenzertifikat
  • Gebrauchstemperatur beträgt bei trockener Hitze maximal 135 °C (Einwirkzeit ca. 30 Minuten)
  • Häufiges Autoklavieren bei 121 °C reduziert den Splitterschutz
  • Die Reinigungstemperatur beträgt maximal 95 °C
  • DE-M gekennzeichnet
Die PUR Beschichtung umhüllt den Messkolben wie ein schützender Mantel. Geht der Messkolben zu Bruch, wird die gefährliche Splitterwirkung erheblich reduziert. Gegenüber unbeschichteten Glasmesskolben ist die statische Aufladung nicht erhöht. Zur optischen Differenzierung ist die Beschichtung hellblau eingefärbt.
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042.