Aceton 99+%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
177170010 177170025 177170250 177170050 177170100
ACRO177170010EA 39.9 EUR
ACRO177170010 ACRO177170025 ACRO177170250 ACRO177170050 ACRO177170100
Aceton 99+%, reinst
Aceton
Formel: CH₃COCH₃
Siedepunkt: 56 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,79 g/cm³
Flammpunkt: –20 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008765
CAS-Nummer: 67-64-1
EINECS: 200-662-2
UN-Nummer: 1090
ADR: 3,II
REACH-Nummer: 01-2119471330-49
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.005 %