3-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Diethyl ketone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.03605.0100
8.03605.1000
8.03605.9025
8.03605.9046
8.03605.9020
8.03605.0100EA
40.1
EUR
8.03605.0100
8.03605.1000
8.03605.9025
8.03605.9046
8.03605.9020
3-Pentanon zur Synthese, Sigma-Aldrich®
3-Pentanon
Formel:
C₅H₁₀O Siedepunkt: 101 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –40 °C Dichte: 0.8148 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 13 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009320 CAS-Nummer: 96-22-0 EINECS: 202-490-3 UN-Nummer: 1156 ADR: 3,II Merck Index: 13,03148 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 50 g/l (20 °C) |
Melting Point | -40 °C |
Molar Mass | 86.13 g/mol |
Boiling Point | 101 - 103 °C (1013 mbar) |
Vapor Pressure | 37.6 hPa (20 °C) |
Flash Point | 7 °C |
Refractive Index | 1.3923 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.6 - 7.7 %(V) |
Density | 0.81 g/cm3 (20 °C) |
pH | 6.2 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 425 °C |
Synonyms | 3-Pentanone, Ethyl ketone |
Hill Formula | C5H10O |