3-Pentanon 98%, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Diethyl ketone
155815000 155810025
ACRO155815000EA 39.4 EUR
ACRO155815000 ACRO155810025
3-Pentanon 98%, rein
3-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
Siedepunkt: 100…102 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 0.815 g/cm³
Flammpunkt: 7 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009320
CAS-Nummer: 96-22-0
EINECS: 202-490-3
UN-Nummer: 1156
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03148
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %