2-Pentadecanon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Pentadecan-2-one
L09347.14 L09347.22
L09347.14EA 50 EUR
L09347.14 L09347.22
2-Pentadecanon ≥97%
2-Pentadecanon
Purity: 97% CAS No.: 2345-28-0 Molecular Formula: C15H30O Formula Weight: 226.40 Flash Point: 144°(291°F) Melting Point: 37-41° Boiling Point: 293-294° Beilstein Reference: 1764872 MDL No.: MFCD00053712
Formel: C₁₅H₃₀O
Siedepunkt: 293…294 °C
Schmelzpunkt: 37…41 °C
Dichte: 0.82
Flammpunkt: 144 °C (291 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053712
CAS-Nummer: 2345-28-0
EINECS: 219-064-8