Palladium(II)trifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
299685-1G 299685-5G
SIAL299685-1GEA 126 EUR
SIAL299685-1G SIAL299685-5G
Palladium(II)trifluoracetat, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)trifluoracetat
Formel: C₄F₆O₄Pd
MDL Number: MFCD00013204
CAS-Nummer: 42196-31-6