trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
B22324.06
B22324.14
B22324.22
B22324.06EA
64
EUR
B22324.06
B22324.14
B22324.22
trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid ≥98%
trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 5456-63-3
Molecular Formula: C6H13NO.HCl
Formula Weight: 151.64
Melting Point: 172-175°
MDL No.: MFCD00001490
Formel:
C₆H₁₄ClNO Schmelzpunkt: 172…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00001490 CAS-Nummer: 5456-63-3 |