trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
222577-25G 222577-5G
SIAL222577-25GEA 216 EUR
SIAL222577-25G SIAL222577-5G
trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Formel: C₆H₁₄ClNO
Schmelzpunkt: 174…174 °C
MDL Number: MFCD00001490
CAS-Nummer: 5456-63-3