trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
206980050 206980250
ACRO206980050EA 62 EUR
ACRO206980050 ACRO206980250
trans-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 99%
Formel: C₆H₁₄ClNO
Schmelzpunkt: 173…177 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001490
CAS-Nummer: 5456-63-3