Neodym(III)oxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Dineodymium trioxide, Neodymium(III)-oxide, Neodymium oxide
45566.14 45566.22
45566.14EA 354 EUR
45566.14 45566.22
Neodym(III)oxid ≥99,999% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Neodym(III)oxid
Purity: 99.999% CAS No.: 1313-97-9 Molecular Formula: Nd2O3 Formula Weight: 336.48 Physical Form: Powder Density: 7.24 Appearance: Pale blue Melting Point: 2272° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00011134
Formel: Nd₂O₃
Siedepunkt: 3760 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 2272 °C
Dichte: 7.24
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011134
CAS-Nummer: 1313-97-9
EINECS: 215-214-1
Merck Index: 14,6450