Natriummetaborat Tetrahydrat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A11803.0E A11803.0C A11803.36
A11803.0EEA 147 EUR
A11803.0E A11803.0C A11803.36
Natriummetaborat Tetrahydrat ≥98%
Natriummetaborat Tetrahydrat
Purity: 98% CAS No.: 10555-76-7 Molecular Formula: NaBO2.4H2O Formula Weight: 137.86 (65.80anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 53° dec. MDL No.: MFCD00149205
Formel: BNaO₂·4H₂O
Schmelzpunkt: ∼ 53 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149205
CAS-Nummer: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6