Natriummetaborat Tetrahydrat 98.5%, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
211635000 211630025 211630100
ACRO211635000EA 57.4 EUR
ACRO211635000 ACRO211630025 ACRO211630100
Natriummetaborat Tetrahydrat 98.5%, reinst
Natriummetaborat Tetrahydrat
Formel: BNaO₂·4H₂O
Schmelzpunkt: 57 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149205
CAS-Nummer: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6