Natriummetaborat Tetrahydrat, tech.
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
36736.A1 36736.A7
36736.A1EA 67.9 EUR
36736.A1 36736.A7
Natriummetaborat Tetrahydrat, tech.
Natriummetaborat Tetrahydrat
CAS No.: 10555-76-7 Molecular Formula: NaBO2.4H2O Formula Weight: 137.86 (65.80anhy) Physical Form: -8 Mesh Crystalline Melting Point: ca 53° dec. MDL No.: MFCD00149205
Formel: BNaO₂·4H₂O
Schmelzpunkt: ∼ 53 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149205
CAS-Nummer: 10555-76-7
EINECS: 231-891-6