Natriumethanolat 21% in Ethanol, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Sodium ethylate, Sodium ethanolate
213222500
213220010
ACRO213222500EA
46.1
EUR
ACRO213222500
ACRO213220010
Natriumethanolat 21% in Ethanol, rein
Natriumethanolat
Formel:
C₂H₅NaO Molekulargewicht: 68.05 g/mol Siedepunkt: 91 °C Schmelzpunkt: 260 Dichte: 0.868 g/cm³ Flammpunkt: 25 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012417 CAS-Nummer: 141-52-6 EINECS: 205-487-5 UN-Nummer: 2924 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Yellow to brown Solution (May darken on storage) |
Titration with HCl | 20.0 to 22.0 % |
NaOH + Na2CO3 (as NaOH) | ≤0.5 % |