Natriumethanolat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Sodium ethylate, Sodium ethanolate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
156248-100G 156248-500G 156248-5G
SIAL156248-100GEA 61.5 EUR
SIAL156248-100G SIAL156248-500G SIAL156248-5G
Natriumethanolat, Sigma-Aldrich®
Natriumethanolat
Formel: C₂H₅NaO
Molekulargewicht: 68.05 g/mol
Schmelzpunkt: 260
Dichte: 0.868 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00012417
CAS-Nummer: 141-52-6
EINECS: 205-487-5
UN-Nummer: 3206
ADR: 4.2 II