Methylmagnesiumbromid 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
189898-100ML 189898-20L 189898-50ML 189898-800ML
SIAL189898-100MLEA 52.3 EUR
SIAL189898-100ML SIAL189898-20L SIAL189898-50ML SIAL189898-800ML
Methylmagnesiumbromid 3 mol/l in Diethylether, Sigma-Aldrich®
Methylmagnesium bromide
Formel: CH₃BrMg
Molekulargewicht: 119.24 g/mol
MDL Number: MFCD00000041
CAS-Nummer: 75-16-1
EINECS: 200-844-1
UN-Nummer: 1928
ADR: 4.3 I