Hydroxylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Hydroxylamine HCl, Hydroxylamine hydrochloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
431362-250G 431362-50G
SIAL431362-250GEA 328 EUR
SIAL431362-250G SIAL431362-50G
Hydroxylammoniumchlorid, Sigma-Aldrich®
Hydroxylammoniumchlorid
Formel: NH₂OH·HCl
Siedepunkt: 306 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 151 °C
Dichte: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051089
CAS-Nummer: 5470-11-1
EINECS: 226-798-2
UN-Nummer: 2923
ADR: 8,III
Merck Index: 13,04853