14-Heptacosanon ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
B20191.06 B20191.14
B20191.06EA 75.8 EUR
B20191.06 B20191.14
14-Heptacosanon ≥97%
14-Heptacosanon
Purity: 97% CAS No.: 542-50-7 Molecular Formula: C27H54O Formula Weight: 394.73 Melting Point: 76-79° Beilstein Reference: 1796794
Formel: C₂₇H₅₄O
Molekulargewicht: 394.73 g/mol
Schmelzpunkt: 76…79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00026598
CAS-Nummer: 542-50-7
EINECS: 208-815-5