Benzylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
B15805-100G B15805-1KG
SIALB15805-100GEA 36.6 EUR
SIALB15805-100G SIALB15805-1KG
Benzylacetat, Sigma-Aldrich®
Benzylacetat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 206 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –51 °C
Dichte: 1.04 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 95 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008712
CAS-Nummer: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Merck Index: 13,01125