2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
537527-1L 537527-4L
SIAL537527-1LEA 78.6 EUR
SIAL537527-1L SIAL537527-4L
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat, Sigma-Aldrich®
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Formel: C₈H₁₆O₄
Siedepunkt: 210 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,0114 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041928
CAS-Nummer: 112-15-2
EINECS: 203-940-1