2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Diethylene glycol monoethyl ether acetate
L13446.AE
L13446.AP
L13446.0F
L13446.AEEA
27.1
EUR
L13446.AE
L13446.AP
L13446.0F
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat ≥99%
2-(2-Ethoxyethoxy)ethylacetat
Purity: 99%
CAS No.: 112-15-2
Molecular Formula: CH3CO2(CH2CH2O)2C2H5
Formula Weight: 176.21
Flash Point: 95°(203°F)
Refractive Index: 1.4210
Melting Point: -25°
Boiling Point: 218-219°
Beilstein Reference: 1764643
Merck Reference: 14,1800
MDL No.: MFCD00041928
Formel:
C₈H₁₆O₄ Siedepunkt: 218…219 °C Schmelzpunkt: –25 °C Dichte: 1.012 Flammpunkt: 95 °C (203 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041928 CAS-Nummer: 112-15-2 EINECS: 203-940-1 Merck Index: 14,1800 |