Palladium(II)acetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Palladium diacetate, Palladium (II) acetate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18056.0001
8.18056.0005
8.18056.8500
8.18056.0001EA
241
EUR
8.18056.0001
8.18056.0005
8.18056.8500
Palladium(II)acetat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Palladium(II)acetat
Formel:
C₄H₆O₄Pd Schmelzpunkt: 205 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012453 CAS-Nummer: 3375-31-3 EINECS: 222-164-4 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 205 °C |
Molar Mass | 224.5 g/mol |
pH | 2 - 3 (H2O, 20 °C) (aqueous suspension) |