Cadmiumacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Acetic acid cadmium salt hydrate, Cadmium di(acetate) hydrate
M-Clarity™ quality level = MQ100
229490-25G 229490-5G
SIAL229490-25GEA 182 EUR
SIAL229490-25G SIAL229490-5G
Cadmiumacetat Hydrat, Sigma-Aldrich®
Cadmiumacetat Hydrat
Formel: (H₃CCOO)₂Cd·H₂O
CAS-Nummer: 89759-80-8
EINECS: 208-853-2
UN-Nummer: 2570
ADR: 6.1,III