Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate

148451000 148455000 148450025
ACRO148451000EA 49.7 EUR
ACRO148451000 ACRO148455000 ACRO148450025
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat 98%
Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat
Formel: C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O
Schmelzpunkt: 182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149610
CAS-Nummer: 207386-91-2
EINECS: 205-137-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow Crystalline powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Water ≤4.5 %
Titration with CHA ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR