Bis(8-hydroxychinolinium)sulfat Monohydrat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Quinolin-8-ol sulphate hydrate, Quinolin-8-ol hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline sulphate monohydrate, 8-Hydroxyquinolinium hemisulphate hemihydrate, 8-Hydroxyquinoline hemisulphate salt hemihydrate
Purity: 99%
CAS No.: 207386-91-2
Molecular Formula: C18H14N2O2.H2SO4.H2O
Formula Weight: 406.42 (388.40anhy)
Melting Point: 176-179°
Beilstein Reference: 3760550
Formel:
C₁₈H₁₆N₂O₆S·1H₂O Schmelzpunkt: 176…179 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00149610 CAS-Nummer: 207386-91-2 EINECS: 205-137-1 |