cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
265850010 265850050
ACRO265850010EA 449 EUR
ACRO265850010 ACRO265850050
cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid 99+%
cis-2-Aminocyclohexanol Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₄ClNO
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00143981
CAS-Nummer: 6936-47-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %